Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calcon, puro
Código de producto. 10722821
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2538-85-4
Fórmula molecular C20H13N2NaO5S
Peso molecular (g/mol) 416.383
Número MDL MFCD00004069
Clave InChI YJUGDMOGPJJWDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo C.I. 15705, Eriochrome™ Blue Black R, Mordant Black 17, Zinchrome R
PubChem CID 23702480
Nombre IUPAC sodio; 4-[(2-hidroxinaftalen-1-il)hidraziniliden]-3-oxonaftalen-1-sulfonato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcon™
Beilstein 16, 297
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.39
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Negro a Marrón
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Calcon]TS