Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calconcarboxylic Acid |
| Punto de fusión | 300°C |
| Nombre de nota | For complexometry |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 727492 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 438.41g/mol |
| Envase | Glass Bottle |
| Color | Violet |
| Cantidad | 1 g |
| Forma física | Polvo |