Learn More
Ácido calconcarboxílico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485447
50 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Calconcarboxylic acid is used as an indicator for calcium titrations with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) in the presence of magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido calconcarboxílico se utiliza como indicador para las valoraciones de calcio con ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) en presencia de magnesio.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, hidróxido sódico y metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3737-95-9
Fórmula molecular C21H14N2O7S
Peso molecular (g/mol) 438.41
Número MDL MFCD00004078
Clave InChI ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
Sinónimo calconcarboxylic acid, patton-reeder indicator, calconcarbonic acid, calcon 3-carboxylic acid, patton and reeder's indicator, 2-hydroxy-1-2-hydroxy-4-sulfo-1-napthylazo-3-naphthoic acid, 2,2'-dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl azo, nn
PubChem CID 5895210
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxi-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaftalen-1-iliden)hidrazinil]naftalen-2-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calconcarboxylic acid
Punto de fusión ∼300°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Beilstein 727492
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,sodium hydroxide and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.42
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calconcarboxylic acid, 94% (dry wt.), water <10%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido calconcarboxílico, Thermo Scientific Chemicals >