Learn More
Socorex™ Calibra™ Digital 852 Multi-channel Micropipettes
Código de producto. 10186620
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 10 μl
De 10 to 100 μl
De 20 to 200 μl
Número de canales:
8
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10186620
Marca: Socorex™ 852.12.200
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mechanically robust, precise and reliable, these multi-channel micropipettes use a twin cam setting system for calibration stability. Socorex™ Calibra™ Digital 852 Multi-channel Micropipettes include winding-free, instant volume adjustment.
Totalmente autoclave
• Fiabilidad calibrado
• Llave suministrada.
Especificaciones
Exactitud <±0,9% - <±0,7%
Certificaciones/conformidad EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, directiva CE IVD 98/79 CEE (dispositivos médicos de diagnóstico in vitro).
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Gris
Material Plástico
Modelo Digital 852
Número de canales 12
Línea de productos Calibra
Tipo Micropipeta
Volumen (métrico) De 20 to 200 μl
Incrementos 1,0 μl
Precisión <0.6% - <0.3%
Cantidad 1 Each
Resistencia Shock, Heat, Chemicals and UV-light
Garantía 36 meses