Learn More
Fisherbrand™ Calibrated Replacement Probes for Traceable™ Data Logging Ethernet Thermometers
Replacement probes that allow you to save time and money by simply replacing probes that are damaged or due for calibration.
98.95€ - 143.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | NIST |
---|---|
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 12,7 x 7,62 x 22,86 cm |
Desechables | No |
Para utilizar con (aplicación) | Medición de la temperatura |
Longitud del cable (imperial) | 120 in |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16546820
|
Fisherbrand™
61011-75 |
Sonda de frasco | Termómetro 6600FS |
98.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16556820
|
Fisherbrand™
61010-98 |
Sonda de termómetro | Termómetro 6601FS |
143.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- No need to send in your thermometer for re-calibration – simply replace the recalibrated probe
- Get accurate, reliable measurements with included NIST-traceable calibration
Especificaciones
NIST | |
No | |
120 in | |
304,8 cm | |
Sí |
12,7 x 7,62 x 22,86 cm | |
Medición de la temperatura | |
125 pulg | |
317,5 cm | |
± 0,10 °C |