Learn More
Tampón de calibración de pH 7,01, Hanna Instruments™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Especificaciones
Color | Incolora |
pH | 7.01 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 1 L |
Tipo de solución | Tampón |
Formulación | Solución tampón acuoso |
Olor | Odorless |