Learn More
Unity Lab Services™ Dos puntos fijos de temperatura con certificado de calibración Cofrac, 0 °C, 120 °C
ULS ofrece una gama completa de programas y servicios de soporte para todos los instrumentos y accesorios, independientemente del fabricante. Potenciará al máximo las inversiones en tecnología gracias a la anticipación y la evasión de problemas.
Marca: Unity Lab Services™ UMV-P935A
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Calibración en comparación con un termómetro de referencia en baños
- Tipo de dispositivo: cadena termométrica de medición de temperatura o termómetro de expansión, con valores fijos de 0 °C, 120 °C
- Nuestras mejores incertidumbres para un termómetro con una resolución de 0,01 °C (k = 2) +/-0,02 °C a 0 °C; +/-0,08 °C a 120 °C
- Nuestras mejores incertidumbres para un termómetro con una resolución de 0,1 °C (k = 2) +/-0,1 °C a 0 °C; +/-0,2 °C a 120 °C
- Número de acreditación COFRAC 2-5984
- Alcance de calibración disponible en www.cofrac.fr
- Tiempo medio: 1 semana
Especificaciones
Termómetros y registradores de temperatura | |
Cofrac | |
Certificado de calibración |