Learn More
Unity Lab Services™ Dos puntos de temperatura con certificado de calibración Cofrac
ULS ofrece una gama completa de programas y servicios de soporte para todos los instrumentos y accesorios, independientemente del fabricante. Potenciará al máximo las inversiones en tecnología gracias a la anticipación y la evasión de problemas.
Marca: Unity Lab Services™ UMV-P930P
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Calibración en comparación con un termómetro de referencia en baños
- Tipo de dispositivo: cadena termométrica de medición de temperatura
- Intervalo: De -80 °C a 200 °C
- Nuestras mejores incertidumbres para un termómetro con una resolución de 0,01 °C (k = 2): +/-0,02 °C a 0 °C; +/-0,05 °C de -80 °C a 90 °C; +/-0,08 °C de 90 °C a 200 °C
- Nuestras mejores incertidumbres para un termómetro con una resolución de 0,1 °C (k = 2): +/-0,1 °C a 0 °C; +/-0,2 °C de -80 °C a 200 °C
- Número de acreditación COFRAC 2-5984
- Alcance de calibración disponible en www.cofrac.fr
- Tiempo medio: 1 semana
Especificaciones
Termómetros y registradores de temperatura | |
Cofrac | |
Certificado de calibración |