Learn More
Unity Lab Services™ Termómetro (aire) de dos puntos con certificado de calibración ISO
ULS ofrece una gama completa de programas y servicios de soporte para todos los instrumentos y accesorios, independientemente del fabricante. Potenciará al máximo las inversiones en tecnología gracias a la anticipación y la evasión de problemas.
Marca: Unity Lab Services™ UMV-P932X
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Calibración en comparación con un termómetro de referencia en una carcasa térmica
- Tipo de dispositivo: cadena termométrica de medición de temperatura
- Intervalo: De -35 °C a 150 °C
- Nuestras mejores incertidumbres: +/-0,3 °C (k = 2)
- Se realiza mediante una referencia calibrada por un laboratorio acreditado por COFRAC
- Certificado conforme a FD X 07-012
- Tiempo medio: tres semanas desde la recepción del material y el pedido
Especificaciones
Termómetros y registradores de temperatura | |
ISO | |
Certificado de calibración |