Learn More
BINDER™ Certificado de calibración de temperatura y humedad
Certificado de calibración de temperatura y humedad
Marca: BINDER™ 8012-1614
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Un punto de medición de humedad
- Incluido el certificado
- Punto de medición de humedad en el centro de la cámara
- Temperatura (según DIN12880) y medición de la humedad a 25 °C/60 % de HR o a valores especificados
Especificaciones
Cámaras BINDER MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720 | |
27 puntos de medición | |
Control de temperatura y humedad |
Certificado de calibración, temperatura y humedad: la medición de temperatura (de conformidad con la norma DIN12880) y humedad incluye certificado, 27 puntos de medición de temperatura y 1 punto de medición de humedad, a 25 °C/60 % de HR o a valores especificados | |
Certificado de calibración, temperatura y humedad |