Learn More
Hanna Instruments™ Kit de comprobación de calibración
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
Valor nominal de 0 °C
Valor nominal de 70 °C
Valor nominal de −18 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Esta clave de comprobación es compatible con cualquier termómetro de termistor Hanna que utilice la serie HI 765 de sondas. Simplemente conectando la clave de calibración a la entrada de la sonda, el usuario puede determinar rápidamente si el medidor necesita ser recalibrado. Si la lectura en la pantalla difiere en más de 0,4 °C del valor nominal de la clave, el termómetro deberá ser recalibrado.
- Diseñado para simular un punto de ajuste de temperatura específico
- Para termómetros que utilizan sondas HI-765
- Para la calibración periódica del termómetro, verifique al menos dos puntos de calibración
- Las claves de comprobación deben elegirse en función de la temperatura esperada de la muestra
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Calibración de temperatura de la sonda |
| Tipo de producto | Enchufe/clavija de calibración |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Valor nominal de 0 °C |
| Calibrated | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Termómetros de termistor con sondas de la serie HI-765 |
| Exactitud | ± 0,4 °C |