Learn More
Unity Lab Services™ Baño con informe de calibración
ULS ofrece una gama completa de programas y servicios de soporte para todos los instrumentos y accesorios, independientemente del fabricante. Potenciará al máximo las inversiones en tecnología gracias a la anticipación y la evasión de problemas.
Marca:  Unity Lab Services™ UMV-P9312
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11759208
  • 230.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Control de estabilidad a un punto de ajuste de temperatura en el centro del baño
  • Punto de ajuste en el intervalo de -35 °C a +200 °C
  • Líquidos utilizados: alcohol puro de -35 °C a +5 °C, agua de hasta +90 °C y aceite de silicona de hasta +200 °C
  • Instrumento de referencia certificado por un laboratorio acreditado por COFRAC
Especificaciones
Especificaciones
Baños termostáticos
Informe de calibración