Descripción
Los patrones de verificación del rendimiento (CVC) automáticos Thermo Scientific™ garantizan la precisión y fiabilidad de los datos a la vez que ahorran tiempo y dinero. Los CVC ofrecen materiales de referencia certificados en una configuración totalmente automatizada que permite realizar una verificación del rendimiento del espectrofotómetro Thermo Scientific™ con manos libres.
- Simplifique los procedimientos de cualificación mediante la automatización de la verificación del rendimiento de los espectrofotómetros UV-visible.
- Cada CVC dispone de un número de serie exclusivo que concuerda automáticamente con los archivos de datos correspondientes que contienen valores estándar y especificaciones sobre instrumentos.
- Los informes de resultados generados se pueden imprimir o archivar.
- Los patrones incluidos son trazables según los patrones principales de NIST™ o NPL.
- Los CVC están disponibles con configuraciones estándar o conformes a la farmacopea.
Prueba exhaustiva de verificación del rendimiento
- Repetibilidad y exactitud de la longitud de onda
- Repetibilidad y exactitud fotométrica
- Luz difusa
- Resolución
- Ruido fotométrico
- Desviación o estabilidad fotométrica
- Planicidad de línea de base
Ahorre tiempo, reduzca los errores
- Elimina la necesidad de copiar valores estándar de los certificados.
- Elimina la necesidad de analizar los patrones individualmente.
- Elimina la necesidad de comparar los patrones con los datos.
- Elimina la necesidad de cálculos manuales.
- Elimina la necesidad de transcripción manual y de elaboración de informes de resultados.
Información sobre pedidos:
La unidad se entrega en una caja de plástico para su protección óptima durante el almacenamiento. Los carruseles de validación de calibración se pueden utilizar con INSIGHT, INSIGHT Security, VISIONpro™, VISIONsecurity™ y con el software de control local aplicable. Los CVC conformes a farmacopea son compatibles con los espectrofotómetros UV-Visible Evolution 600, 300, 260 Bio, 220 y 201. Los CVC de configuración estándar también son compatibles con los espectrofotómetros UV-Visible AquaMate Plus, BioMate 6, Evolution 160, Helios Omega, Helios Zeta y UV-10.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Todos los estándares contenidos en el CVC están certificados en el laboratorio acreditado por la norma ISO/IEC 17025 de Thermo Fisher Scientific y son trazables según el NIST en los Estados Unidos o según NPL en el Reino Unido. |
| Descripción | Trazable al NIST |
| Tipo | Validación de rendimiento de la farmacopea - EP |
| Para utilizar con (equipo) | Evolution 201, 220, 260 Bio y 300 |
| Incluye | Carrusel de validación de calibración con base inteligente |
| Modelo | 840-213000 |