Learn More
Calix[6]areno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487224
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
It is used as a starting material for preparing functionalized calixarenes. It finds its uses as a pharmaceutical intermediate. It is also used in complexation and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como material de partida para la preparación de calixarenos funcionalizados. Se emplea como intermediario farmacéutico. También se utiliza en acomplejamiento y síntesis orgánica.
Solubilidad
0,180 g/100 g de agua a 25 °C. Miscible con alcohol, cloroformo, éter, disulfuro de carbono, acetona, aceites, tetracloruro de carbono y ácido acético glacial.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96107-95-8
Fórmula molecular C42H36O6
Peso molecular (g/mol) 636.744
Número MDL MFCD00143083
Clave InChI JLSWUKWFQCVKCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calix 6 arene, hexahydroxycalix 6 arene
PubChem CID 2724885
SMILES C1C2=C(C(=CC=C2)CC3=C(C(=CC=C3)CC4=C(C(=CC=C4)CC5=CC=CC(=C5O)CC6=CC=CC(=C6O)CC7=CC=CC1=C7O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calix[6]arene
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad 0.180g/100g of water @ 25°C. Miscible with alcohol,chloroform,ether,carbon disulfide,acetone,oils,carbon tetrachloride and glacial acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 636.74
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Calix[6]areno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >