Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor de la calpaína I, +95 %
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Cantidad | 5 mg |
Descripción | Blanco |
Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Inhibidor de las calpaínas I y II |
ensayo | 95+% |
CAS | 110044-82-1 |
Fórmula molecular | C20H37N3O4 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 383,53 |
Sinónimo | Ac-LLnL-CHO; ALLN |
Formulario | Polvo |