Learn More
Motic™ C-Mount Camera Adapter for SMZ168 Stereo Zoom Trinocular Microscope Chip Sensor
Mount a digital C-mount camera with 1/3 in., 1/2 in., or 2/3 in. on board chip on your SMZ168 Trinocular
55.70€ - 101.00€
Especificaciones
Tipo | Adaptador de cámara |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Estereomicroscopio de aumento SMZ168 |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Potencia de aumento | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Potencia de aumento | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11888743
|
Motic™
SW0113N7 |
0.45X | 8,46 mm |
101.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11844313
|
Motic™
SW0113N6 |
0.5X. | 12,7, 16,9 mm | N/A | |||||
Descripción
- For use with SMZ168 Stereo Zoom Trinocular Microscope:
- SW0113N6: Mount a digital C-mount camera with 1/2 in. and 2/3 in. on board chip for 0.5X magnification power
- SW0113N7: Mount a digital C-mount camera with 1/3 in. on board chip for 0.45X magnification power
Especificaciones
Adaptador de cámara | |
Estereomicroscopio de aumento SMZ168 | |
1 unidad |