Learn More
Carl Zeiss™ Camera Adapters
C-mount camera adapter for Primovert
Marca: Carl Zeiss™ 426125-0000-000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Requiere Primovert
- Con un adaptador de cámara de montaje en C de fototubo
- Para Primovert
Especificaciones
Adaptador de cámara | |
44 M5 | |
2.0X | |
1 unidad |