Learn More
Carl Zeiss™ Camera Adapters
C-mount camera adapter for Primovert
Marca: Carl Zeiss™ 426112-0000-000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Requiere Primovert
- Con un adaptador de cámara de montaje en C de fototubo
- Para Primovert
Especificaciones
Adaptador de cámara | |
0.5x | |
0,75 in |
60N-C 19 mm (0,75 pulg.) | |
1 unidad |
Título del producto
Carl Zeiss™ Camera Adapters > Tamaño: 1,69 cm (2/3 pulg.); aumento: 0,5x; 60N-C
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido