Learn More
Invitrogen™ CAMK1D (CaMKI Delta) Recombinant Human Protein
CAMK1D (CaMK1 delta) is a serine/threonine kinase that is a member of the calcium/calmodulin-dependent protein kinase family.
1826.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_705718 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Formulación | 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Peso molecular | 47kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15408493
|
Invitrogen™
PR6770A |
100μg |
1826.00€
100 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10086822
|
Invitrogen™
PV3977 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CAMK1D is expressed in polymorphonuclear leukocytes and may be part of the chemokine signal transduction pathway that regulates granulocyte function. It may also be involved in modulation of neuronal apoptosis.
Especificaciones
NP_705718 | |
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
CAMK1 Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
47kDa | |
RUO - research use only | |
CAMK1D (CaMKI Delta) | |
Human | |
His Tag | |
Frozen |