Learn More
(+/-)-Canfeno, téc. (suma de canfeno + fenqueno), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429186
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
Código de producto. 11429186
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18040.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79-92-5 | C10H16 | 136.24 g/mol
Camphene is used in the preparation of fragrances and as a food additive for flavoring.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El canfeno se utiliza en la preparación de fragancias y como aditivo alimentario para dar sabor.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-92-5
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.24
Número MDL MFCD00066603
Clave InChI CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYNA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Camphene
Nombre de nota sum of camphene + fenchene
Punto de fusión ∼35°C
Punto de ebullición 159°C to 160°C
Temperatura de inflamación 34°C (94°F)
Cantidad 50 g
Número UN UN1325
Índice Merck 14,1730
Sinónimo 1s-2,2-dimethyl-3-methylidenebicyclo 2.2.1 heptane, s-camphene, 1s,4r-2,2-dimethyl-3-methylene-bicyclo 2.2.1 heptane
SMILES CC1(C)C2CCC(C2)C1=C
Nombre IUPAC (1S,4S)-3,3-dimetil-(2-metilbenciliden)biciclo[2.2.1]heptano
PubChem CID 6560154
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.24
Grado Técnico