Learn More
Cadence Science™ Cancer Implant Needle
Needle provides simple procedure to obtain and implant tumorous tissue cells beneath skin of lab animals for observation while maintaining a sterile field
1300.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Obtener e implantar células de tejido tumoral debajo de la piel de animales de laboratorio |
---|---|
Tipo | Aguja para implantes de cáncer |
Material | Acero inoxidable |
Tamaño | Estándar |
Longitud (imperial) | 3,25 in |
Código de producto | Marca | Grosor | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grosor | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17129548
|
Cadence Science™
7928 |
calibre 11 |
1300.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Two piece needle set
- Consists of sharp pointed stainless-steel outer cannula and stainless steel blunt obturator which protrudes 3.2mm beyond the needle point
Especificaciones
Obtener e implantar células de tejido tumoral debajo de la piel de animales de laboratorio | |
Acero inoxidable | |
3,25 in |
Aguja para implantes de cáncer | |
Estándar | |
8,25 cm |