Learn More
Dihidrocloruro de canertinib, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diclorhidrato de canertinib |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 558.87 |
Número MDL | MFCD09954112 |
Forma física | Polvo |
Color | De blanco a beige |
Pureza | ≥ 97,5% |
Clave InChI | JZZFDCXSFTVOJY-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | Cl.Cl.FC1=CC=C(NC2=C3C=C(NC(=O)C=C)C(OCCCN4CCOCC4)=CC3=NC=N2)C=C1Cl |
Nombre IUPAC | N-{4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-6-yl}prop-2-enamide dihydrochloride |