Learn More
Tocris Bioscience™ (-)-Cannabidiol
Natural cannabinoid; GPR55 antagonist, weak CB1 antagonist, CB2 inverse agonist and AMT inhibitor
240.00€ - 904.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-[(1R,6R)-3-Methyl-6-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-yl]-5-pentyl-1,3-benzenediol |
---|---|
CAS | 13956-29-1 |
Objetivo | Non-selective Cannabinoid Receptor Antagonists |
Fórmula molecular | C21H30O2 |
Pureza | 0.99 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18094992
|
Tocris Bioscience™
1570/10 |
10 mg |
240.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18075332
|
Tocris Bioscience™
1570/50 |
50 mg |
904.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
(-)-Cannabidiol is a non-psychotropic constituent of cannabis that is anticonvulsive, antihyperalgesic and neuroprotective in vivo. GPR55 and weak CB1 antagonist (IC50 values are 0.445 and 3.35 μM), CB2 receptor inverse agonist and inhibitor of anandamide uptake (IC50 = 27.5 μM). Also inhibits FABPs and a weak agonist at TRP vanilloid receptors (EC50 = 3.5 μM).Especificaciones
2-[(1R,6R)-3-Methyl-6-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-yl]-5-pentyl-1,3-benzenediol | |
Non-selective Cannabinoid Receptor Antagonists | |
0.99 |
13956-29-1 | |
C21H30O2 |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacene a -20 °C.