Learn More
Cannabinoid R2/CB2/CNR2 Antibody (352110), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB36551MFV450
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cannabinoid R2/CB2/CNR2 Monoclonal antibody specifically detects Cannabinoid R2/CB2/CNR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
Cannabinoid R2/CB2/CNR2 | |
Monoclonal | |
mFluor Violet 450 SE | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
0.1 mL | |
GPCR, Neuroscience, Vision | |
1269 | |
Store at 4C in the dark. |
Flow Cytometry, CyTOF | |
352110 | |
Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
cannabinoid receptor 2 (macrophage), CB-2, CB2cannabinoid receptor 2, CX5testis-dominant CNR2 isoform CB2, hCB2 | |
Human embryonic kidney cell line HEK293-derived transfected with human Cannabinoid R2/CB2/CNR2, Met1-Cys360, Accession # NP_001832 | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
IgG2b |
Título del producto
Cannabinoid R2/CB2/CNR2 Antibody (352110), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; mFluor Violet 450 SE
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido