Learn More
SI Analytics™ Viscosímetros de flujo inverso Cannon-Fenske
Los viscosímetros de flujo inverso están calibrados para mediciones manuales
Marca: SI Analytics™ 285403018
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Calibrados para mediciones manuales
- Flujo inverso Cannon-Fenske
- N.º tipo 511 03
- N.º capilar 50
- Constante K = 0,004
Especificaciones
Viscosímetro de flujo inverso Cannon-Fenske |