Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro de rutina Cannon-Fenske
Código de producto. 10151931 Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Constante aproximada:
0,1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10151931
Marca: SI Analytics™ 285403753
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El viscosímetro de rutina SI Analytics™ Cannon-Fenske está calibrado, con una marca de anillo y constante, para mediciones automáticas.
  • N.º capilar 200
  • Con marcas de anillo
  • El diseño tiene una profundización en la curva inferior
  • También se puede utilizar para mediciones automáticas
  • Para medición automática de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes muy volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro
Intervalo de viscosidad De 20 a 100 cSt
Calibrated Sí
Descripción Diámetro: 1,01 mm
Constante aproximada 0,1
Certificaciones/conformidad ISO 3105, ASTM D 2515, BS 188
Longitud (métrico) 245 mm
Para utilizar con (aplicación) Mediciones automáticas
Volumen (métrico) De 7 a 10 ml