Learn More
Brand™ Tapones individuales para tubos envasados en gradilla
Fabricados con polipropileno. Los tapones individuales para tubos envasados en gradilla BRAND™ son compatibles con microplacas estándar y adecuados para trabajar con pipetas multicanal.
Marca:  Brand™ 781530
Código de producto. 10355231
  • 71.90€ / paquete de 960
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Excepto los tapones de polietileno, todo el conjunto, tubos y gradilla de polipropileno, es esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 min
  • Compatibles con microplacas estándar y adecuados para utilizarse con pipetas multicanal
  • Tamaño de los tubos: 8,8 mm de diámetro exterior, 45 mm de altura. Ideales para ensayos biológicos, como PCR*, estudios de captación celular, RIA y EIA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
DIN EN 285
Tapón para microtubo
Polietileno
No estéril
8,8 mm
No esterilizable en autoclave
Paquete de 960
Microtubos envasados en gradilla