Learn More
Capecitabina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Capecitabine |
CAS | 154361-50-9 |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
Fórmula molecular | C15H22FN3O6 |
Cantidad | 100 mg |
Sinónimo | capecitabine, xeloda, capiibine, capecitibine, caxeta, xabine, capecitabine usan, capecitabina, capecitabinum, capecitabin |
Clave InChI | GAGWJHPBXLXJQN-UORFTKCHSA-N |
SMILES | CCCCCOC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)C2C(C(C(O2)C)O)O |
Nombre IUPAC | N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-metiloxolan-2-il]-5-fluoro-2-oxopirimidin-4-il]carbamato de pentilo |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Capecitabine
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Capecitabina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido