Learn More
BUCHI Capilares para aparato de punto de fusión
Para su uso con el aparato de punto de fusión Buchi.
Marca: BUCHI 001759
332.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21693" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Vidrio de borosilicato 3.3 de alta calidad
- Grosor optimizado
- Resultados fiables
- Compatible con otros instrumentos automatizados o técnicas manuales
Especificaciones
Tubo capilar de punto de fusión | |
Medidor digital de punto de fusión BUCHI | |
Vidrio |
180 x 120 x 80 mm | |
80 mm | |
1000 tubos |