Learn More
Fisherbrand™ Tubo capilar
Accesorio para uso con sistemas de electroforesis en gel vertical 2D
Marca:  Fisherbrand™ MCT10
Código de producto. 11877653
  • 41.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Medidas: 75 mm L con 1mm de D.I.
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de electroforesis en gel vertical bidimensional
Tubo capilar
75 mm
1 mm