Learn More
Hirschmann™ Capillary Tubes, Both Ends Open
Excellent for working with small samples in the laboratory. Can be utilized for a wide range of scientific and medical applications.
Marca:  Hirschmann™ 9201712
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10059630
  • 97.85€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ambos extremos abiertos
  • Disponibles en una amplia gama de diámetros y longitudes
Especificaciones
Especificaciones
Tubos capilares, ambos extremos abiertos
1,30 mm
120 mm
4 paq. de 250