Learn More
Hirschmann™ Tubos capilares, ambos extremos abiertos
Excelentes para trabajar con muestras pequeñas en el laboratorio. Se pueden utilizar para una amplia variedad de aplicaciones científicas y médicas.
Marca: Hirschmann™ 9202310
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ambos extremos abiertos
- Disponibles en una amplia gama de diámetros y longitudes
Especificaciones
Capillary Tubes, Both Ends Open | |
1.55 mm | |
100 mm | |
4 x 250/Pk. |