Learn More
Hirschmann™ Capillary Tubes for Melting Point Determination, One End Closed
Excellent for melting point analysis in the laboratory
81.00€ - 156.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Melting Point Determination Tube, One End Closed |
---|
Código de producto | Marca | Longitud del tubo (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud del tubo (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10673192
|
Hirschmann™
9211075 |
75 mm | 0,80 mm |
93.85€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10006854
|
Hirschmann™
9211310 |
100 mm | 0,95 mm |
81.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10233671
|
Hirschmann™
9212310 |
100 mm | 1,55 mm |
156.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Capillary tubes
- One end closed
- Available in a wide range of diameters/lengths
Especificaciones
Melting Point Determination Tube, One End Closed |