Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 10 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes and Caps
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15608528
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 mL
12 mL
90 ml
118 ml
Tipo de tapón:
No incluida
Tapa articulada
Tapón de rosca
Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Color:
Natural
Transparente
Ámbar
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
No incluido
Rojo
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 250
paquete de 400
Código de producto. 15608528
Marca: Thermo Scientific™ 03CL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Choose 10 mL and 12 mL screw top tubes for sample collection and transport. The tubes are manufactured from a food grade polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Thermo Scientific™ 0 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Características:
  • Los viales resistentes a fugas están «cerrados en el molde» durante la fabricación
  • La tapa con bisagra permanente permite abrirlos y cerrarlos con una mano
  • Disponibles en tres tamaños de vial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Transparente
Diámetro interior (métrico) 33 mm
Color Natural
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 90 ml
N.º por caja 400/Cs.
Volumen (imperial) 3 oz
Tipo de tapón Tapa articulada
Altura (métrico) 95 mm
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Tipo Recipiente de polipropileno