Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 10 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes and Caps
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 mL
12 mL
90 ml
118 ml
Tipo de tapón:
No incluida
Tapa articulada
Tapón de rosca
Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Color:
Natural
Transparente
Ámbar
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
No incluido
Rojo
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 250
paquete de 400
Descripción
Thermo Scientific™ 0 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Características:
- Los viales resistentes a fugas están «cerrados en el molde» durante la fabricación
- La tapa con bisagra permanente permite abrirlos y cerrarlos con una mano
- Disponibles en tres tamaños de vial
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Transparente |
| Descripción | 118 ml; perfil alto; natural |
| Diámetro interior (métrico) | 43 mm |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 118 ml |
| N.º por caja | 250/Cs. |
| Modelo | Perfil alto |
| Volumen (imperial) | 4 oz |
| Mostrar más |