Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Transport-Tube Screw Caps
Descripción
Thermo Scientific™ Capitol Vial Transport-Tube Screw Caps are made of polyethylene.
Características:
- Independiente
- Tubos no estériles
10 ml:
- Graduaciones en incrementos de 1 ml hasta 8 ml
- 15 mm de diámetro interno x 86 mm de longitud (0,59 x 3,38 pulg.)
- Fondo redondo con faldón
- Aplicación principal: transporte de suero
12 ml:
- Líneas de llenado marcadas a 5 ml y 8 ml
- 15 mm de diámetro interno x 96 mm de longitud (0,59 x 3,77 pulg.)
- Fondo cónico con faldón
- Disponibles en color ámbar para muestras fotosensibles
- Para transporte general
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 15 mm |
| Tipo de producto | Screw Cap |
| Material | Polietileno |
| Color | Rojo |
| Altura (métrico) | 96 mm |
| N.º por caja | 2000 cajas |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de transporte Capitol Vial de 10 y 12 ml (no incluidos) |