Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Transport-Tube Screw Caps
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17115311
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
N.º por caja:
2000/caja
2000 cajas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
Código de producto. Color N.º por caja unitSize
17115311 Blanco 2000 cajas paquete de 2000
17105311 Rojo 2000 cajas paquete de 2000
17125311 Azul 2000/caja paquete de 2000
17145311 Amarillo 2000/caja paquete de 2000
17135311 Verde 2000/caja paquete de 2000
5 options
Código de producto. 17115311
Marca: Thermo Scientific™ S40201
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Thermo Scientific™ Capitol Vial Transport-Tube Screw Caps are made of polyethylene.
Thermo Scientific™ Capitol Vial Transport-Tube Screw Caps are made of polyethylene.
Características:
  • Independiente
  • Tubos no estériles
10 ml:
  • Graduaciones en incrementos de 1 ml hasta 8 ml
  • 15 mm de diámetro interno x 86 mm de longitud (0,59 x 3,38 pulg.)
  • Fondo redondo con faldón
  • Aplicación principal: transporte de suero
12 ml:
  • Líneas de llenado marcadas a 5 ml y 8 ml
  • 15 mm de diámetro interno x 96 mm de longitud (0,59 x 3,77 pulg.)
  • Fondo cónico con faldón
  • Disponibles en color ámbar para muestras fotosensibles
  • Para transporte general
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 15 mm
Tipo de producto Screw Cap
Material Polietileno
Color Blanco
Altura (métrico) 96 mm
N.º por caja 2000 cajas
Para utilizar con (equipo) Tubos de transporte Capitol Vial de 10 y 12 ml (no incluidos)