Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Transport-Tube Screw Caps
Descripción
Thermo Scientific™ Capitol Vial Transport-Tube Screw Caps are made of polyethylene.
Características:
- Para tubos de transporte de suero de 10 y 12 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 15 mm |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |
| Color | Verde |
| N.º por caja | 2000/caja |
| Cantidad | 2000/caja |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de transporte de suero de 10 y 12 ml |