Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 10mL and 12mL Screw Top Transport Tubes and Caps
GREENER_CHOICE
Choose Capitol Vial 10 mL and 12 mL screw top tubes for sample collection and transport. The tubes are manufactured from a food grade polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Marca:  Thermo Scientific™ S40204
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17145311
  • 120.00€ / paquete de 2000
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Thermo Scientific™ Capitol Vial 10mL and 12mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Características:
  • Para tubos de transporte de suero de 10 y 12 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Polietileno
Amarillo
2000/caja
Tubos de transporte de suero de 10 y 12 ml