Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 10 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes and Caps
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17175311
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 mL
12 mL
90 ml
118 ml
Tipo de tapón:
No incluida
Tapa articulada
Tapón de rosca
Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Color:
Natural
Transparente
Ámbar
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
No incluido
Rojo
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 250
paquete de 400
Código de producto. 17175311
Marca: Thermo Scientific™ S40303
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Choose 10 mL and 12 mL screw top tubes for sample collection and transport. The tubes are manufactured from a food grade polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Thermo Scientific™ 0 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Características:
  • Independiente
  • Tubos no estériles
10 ml:
  • Graduaciones en incrementos de 1 ml hasta 8 ml
  • 15 mm de diámetro interno x 86 mm de longitud (0,59 x 3,38 pulg.)
  • Fondo redondo con faldón
  • Aplicación principal: transporte de suero
12 ml:
  • Líneas de llenado marcadas a 5 ml y 8 ml
  • 15 mm de diámetro interno x 96 mm de longitud (0,59 x 3,77 pulg.)
  • Fondo cónico con faldón
  • Disponibles en color ámbar para muestras fotosensibles
  • Para transporte general
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Verde
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 10 mL
N.º por caja 2000/Cs.
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Altura (métrico) 86 mm
Tipo de producto Vial