Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 10 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes and Caps
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 mL
12 mL
90 ml
118 ml
Tipo de tapón:
No incluida
Tapa articulada
Tapón de rosca
Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Color:
Natural
Transparente
Ámbar
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
No incluido
Rojo
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 250
paquete de 400
Descripción
Thermo Scientific™ 0 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Características:
- Independiente
- Tubos no estériles
10 ml:
- Graduaciones en incrementos de 1 ml hasta 8 ml
- 15 mm de diámetro interno x 86 mm de longitud (0,59 x 3,38 pulg.)
- Fondo redondo con faldón
- Aplicación principal: transporte de suero
12 ml:
- Líneas de llenado marcadas a 5 ml y 8 ml
- 15 mm de diámetro interno x 96 mm de longitud (0,59 x 3,77 pulg.)
- Fondo cónico con faldón
- Disponibles en color ámbar para muestras fotosensibles
- Para transporte general
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Amarillo |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 12 mL |
| N.º por caja | 1000/Cs. |
| Modelo | Fondo cónico y con faldón |
| Material del cierre | Polietileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca (parte superior cerrada) |
| Mostrar más |