Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 12 x 75 mm Round Bottom Sample Tubes
Click to view available options
Volumen (métrico):
8 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
Use Thermo Scientific™ 12 x 75 mm Round Bottom Sample Tubes for sample collection, storage and transport. Tubes are non-sterile.
Características del tubo
- Disponible en poliestireno y polipropileno
- Usar con tapones de 12 ml y muestras de códigos de color
Aviso sobre pedidos:
Caja de 1000 unidades
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tubo de muestra de polipropileno sin tapón |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | 8 mL |
| N.º por caja | 1000 |
| Modelo | Fondo redondo |
| Tipo de tapón | Tapón |
| Altura (métrico) | 75 mm |
| Tipo | Tubo de muestras |
| Para utilizar con (equipo) | Tapón hermético universal - M995133 |