Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes Capitol Vial con tapón para cadena de custodia 89 ml (3 oz), natural
Los recipientes Thermo Scientific™ Capitol Vial con tapón para cadena de custodia cuentan con un bloqueo de cadena unidireccional e irreversible que bloquea el recipiente cuando se cierra.
Brand: Thermo Scientific™ 10CCCL
Additional Details : Peso : 4.27500kg
Description
Los recipientes Thermo Scientific™ Capitol Vial con tapón para cadena de custodia cuentan con un bloqueo de cadena unidireccional e irreversible que bloquea el recipiente cuando se cierra.
Características:
- 100 % polipropileno para uso alimentario aprobado por la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA)
- Diseño estéril, hermético y estanco con tapa con bisagra permanente
- Recipientes sin hombros ni revestimientos
- Para abrir después de su uso, corte el bloqueo de la cadena con unas tijeras
- Ideal para el transporte y almacenamiento de muestras y materiales sensibles
Specifications
296 ml; natural; cierre de cadena de custodia | |
Natural | |
No estéril | |
100 | |
Cadena de custodia, tapa abatible | |
Certificado de análisis, certificado de conformidad |
62 mm | |
Polipropileno | |
296 ml | |
10 oz | |
120 mm | |
Recipiente de polipropileno |