Learn More
Thermo Scientific™ Viales Capitol Vial con tapa abatible con cierre con seguridad, 4 oz, perfil bajo, natural
Los viales con tapa abatible Thermo Scientific™ Capitol Vial con cierre de seguridad son similares a los viales con tapa abatible estándar, excepto en que contienen una lengüeta de cierre de bloqueo adicional.
Marca: Thermo Scientific™ 10LSWHITE
Detalles adicionales : Peso : 4.27500kg
Descripción
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top Polypropylene Containers with Lock Seal feature a locking tab on the lid to prevent accidental opening during handling and transport.
Los recipientes de polipropileno con tapa abatible Thermo Scientific™ Capitol Vial con cierre de seguridad son ideales para recoger, transportar y almacenar una amplia gama de líquidos y sólidos.
- 100 % polipropileno para uso alimentario aprobado por la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA)
- Asépticos, herméticos y estancos
- Tapa con bisagras permanente para facilitar la apertura con una mano
- No estéril
- Disponible en capacidades que van de 45 a 296 ml
Recomendada para:
Análisis de alimentos y bebidas, aplicaciones veterinarias, muestreo medioambiental, envasado y almacenamiento generales
Especificaciones
296 ml (10 oz); blanco | |
Blanco | |
No estériles | |
100 | |
Sello de bloqueo, tapa abatible | |
Recipiente de polipropileno |
62 mm | |
Polipropileno | |
296 ml | |
10 oz | |
113 mm |