Learn More
Thermo Scientific™ Viales Capitol Vial con tapa abatible con cierre con seguridad, 4 oz, perfil bajo, natural
Descripción
Thermo Scientific™ Flip-Top Polypropylene Containers with Lock Seal feature a locking tab on the lid to prevent accidental opening during handling and transport.
Características:
- Ideales para recoger, transportar y almacenar una amplia gama de líquidos y sólidos
- 100 % polipropileno para uso alimentario aprobado por la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA)
- Asépticos, herméticos y estancos
- Tapa con bisagras permanente para facilitar la apertura con una mano
- No estériles
- Disponible en capacidades que van de 45 a 296 ml
Recomendada para:
Aptos para análisis de alimentos y bebidas, aplicaciones veterinarias, muestreo medioambiental, envasado y almacenamiento generales.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 236,58 ml (8 oz); natural |
| Diámetro interior (métrico) | 75 mm |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 236 ml |
| N.º por caja | 140 |
| Volumen (imperial) | 8 oz |
| Tipo de tapón | Sello de bloqueo, tapa abatible |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de análisis, certificado de conformidad |
| Mostrar más |