Learn More
Thermo Scientific™ Viales Capitol Vial con tapa abatible con cierre con seguridad, 4 oz, perfil bajo, natural
Los viales con tapa abatible Thermo Scientific™ Capitol Vial con cierre de seguridad son similares a los viales con tapa abatible estándar, excepto en que contienen una lengüeta de cierre de bloqueo adicional.
Marca: Thermo Scientific™ 0385YELLOW
Detalles adicionales : Peso : 6.08000kg
Descripción
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top Polypropylene Containers with Lock Seal feature a locking tab on the lid to prevent accidental opening during handling and transport.
Características:
- Ideales para recoger, transportar y almacenar una amplia gama de líquidos y sólidos
- 100 % polipropileno para uso alimentario aprobado por la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA)
- Asépticos, herméticos y estancos
- Tapa con bisagras permanente para facilitar la apertura con una mano
- No estériles
- Disponible en capacidades que van de 45 a 296 ml
Recomendada para:
Aptos para análisis de alimentos y bebidas, aplicaciones veterinarias, muestreo medioambiental, envasado y almacenamiento generales.
Especificaciones
89 ml (3 oz); amarillo | |
Amarillo | |
No estériles | |
400 | |
Tapa articulada | |
Recipiente de polipropileno |
33 mm | |
Polipropileno | |
90 mL | |
3 oz | |
95 mm |