Learn More
Thermo Scientific™ Viales Capitol Vial con tapa abatible con cierre con seguridad, 4 oz, perfil bajo, natural
Click to view available options
Volumen (imperial):
1,5 oz
3 oz
4 oz
5 oz
6 oz
7 oz
8 oz
10 oz
10 oz
Material:
Polipropileno
Color:
Amarillo
Azul Royal
Blanco
Natural
Negro
Rojo
Transparente
Verde
Diámetro interior (métrico):
28 mm
33 mm
43 mm
62 mm
63 mm
63mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 140
paquete de 250
paquete de 400
paquete de 600
Descripción
Thermo Scientific™ Flip-Top Polypropylene Containers with Lock Seal feature a locking tab on the lid to prevent accidental opening during handling and transport.
Características:
- Ideales para recoger, transportar y almacenar una amplia gama de líquidos y sólidos
- 100 % polipropileno para uso alimentario aprobado por la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA)
- Asépticos, herméticos y estancos
- Tapa con bisagras permanente para facilitar la apertura con una mano
- No estériles
- Disponible en capacidades que van de 45 a 296 ml
Recomendada para:
Aptos para análisis de alimentos y bebidas, aplicaciones veterinarias, muestreo medioambiental, envasado y almacenamiento generales.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 118 ml (4 oz); perfil bajo; natural |
| Diámetro interior (métrico) | 63mm |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 118 mL |
| N.º por caja | 250 |
| Modelo | Perfil bajo |
| Volumen (imperial) | 4 oz |
| Tipo de tapón | Sello de bloqueo, tapa abatible |
| Mostrar más |