Learn More
Thermo Scientific™ Viales Capitol Vial con tapa abatible con cierre con seguridad, 4 oz, perfil bajo, natural
Los viales con tapa abatible Thermo Scientific™ Capitol Vial con cierre de seguridad son similares a los viales con tapa abatible estándar, excepto en que contienen una lengüeta de cierre de bloqueo adicional.
Marca: Thermo Scientific™ 04LPLSRED
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top Polypropylene Containers with Lock Seal feature a locking tab on the lid to prevent accidental opening during handling and transport.
- 100 % polipropileno para uso alimentario aprobado por la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA)
- Diseño estéril, hermético y estanco
- La tapa con bisagra permanente facilita la apertura del vial con una sola mano
- Recipientes sin hombros ni revestimientos
- Disponible en capacidades que van de 59 a 296 ml
Recomendada para:
Almacenamiento de material biológico, transporte de biopsia, almacenamiento de ADN, análisis de productos lácteos, envasado de productos para diagnóstico, muestreo ambiental, análisis de agua
Especificaciones
118 ml (4 oz); perfil bajo; rojo | |
Natural | |
No estéril | |
252 | |
6 oz | |
50 mm | |
Recipiente de polipropileno |
63 mm | |
Polipropileno | |
120 mL | |
Perfil bajo | |
Sello de bloqueo, tapa abatible | |
Certificado de análisis, certificado de conformidad |