Learn More
Thermo Scientific™ Viales con tapa abatible de polipropileno Capitol Vial, 90 ml (3 oz), con espacio para escritura
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul cielo
Azul real
Blanco
Dorado
Evergreen
Lima
Marrón claro
Morado
Naranja claro
Naranja oscuro
Natural
Negro
Plata
Rojo Frego
Rojo claro
Rosa
Turquesa
Verde lima
Vino
Modelo:
Espacio para escribir
Estándar
Parte superior con faldón
Perfil alto
Perfil alto con espacio para escribir
Perfil bajo
Perfil bajo, boca ancha
Volumen (imperial):
1,5 oz
2,0 oz
2,5 oz
3 oz
4 oz
5 oz
8 oz
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 150
paquete de 175
paquete de 240
paquete de 250
paquete de 400
paquete de 600
Descripción
Los viales con tapa abatible de polipropileno Thermo Scientific™ Capitol Vial resultan idóneos para el almacenamiento y envasado de una amplia variedad de líquidos y sólidos.
Características:
- Estructura aséptica, hermética y a prueba de fugas
- Viales de polipropileno aptos para uso alimentario aprobados por la FDA al 100 %
- La tapa con bisagra permanente facilita la apertura del vial con una sola mano
- Recipientes sin hombros ni revestimientos
- 23 mm de diámetro interno x 84 mm de longitud (0,9 x 3,3 pulg.)
- Disponibles en 22 colores distintos
Información para pedidos:
Caja de 600 unidades
Recomendada para:
Almacenamiento de material biológico, transporte de biopsia, almacenamiento de ADN, análisis de productos lácteos, envasado de productos para diagnóstico, muestreo ambiental, análisis de agua
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 45 ml; natural |
| Diámetro interior (métrico) | 28 mm |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 45 mL |
| N.º por caja | 600 |
| Modelo | Estándar |
| Volumen (imperial) | 1,5 oz |
| Tipo de tapón | Tapa articulada |
| Mostrar más |