Learn More
Thermo Scientific™ Viales con tapa abatible de polipropileno Capitol Vial, 90 ml (3 oz), con espacio para escritura
GREENER_CHOICE
Los viales con tapa abatible de polipropileno Thermo Scientific™ Capitol Vial resultan ideales para el almacenamiento y envasado de una amplia variedad de líquidos y sólidos.
Marca:  Thermo Scientific™ 2.5CL
225.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15658568
  • 235.00€ / paquete de 400
Fecha estimada de envío: 24-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los viales con tapa abatible de polipropileno Thermo Scientific™ Capitol Vial resultan idóneos para el almacenamiento y envasado de una amplia variedad de líquidos y sólidos.
Características:
  • 100 % polipropileno para uso alimentario aprobado por la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA)
  • Diseño aséptico, hermético y estanco
  • La tapa con bisagra permanente facilita la apertura del vial con una sola mano
  • Recipientes sin hombros ni revestimientos
  • Disponibles con capacidades que oscilan entre los 70,87 y los 226,8 g (2,5 y 8 onzas)
Recomendada para:
Almacenamiento de material biológico, transporte de biopsia, almacenamiento de ADN, análisis de productos lácteos, envasado de productos para diagnóstico, muestreo ambiental, análisis de agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
74 ml (2,5 oz); natural
Natural
No estéril
400
2,5 oz
50 mm
Recipiente de polipropileno
50 mm
Polipropileno
74 mL
Estándar
Tapa articulada
Certificado de análisis, certificado de conformidad
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1425271 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha03/04/2025 Catalog Number2.5CL
Número de lote1414636 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha23/09/2024 Catalog Number2.5CL
Número de lote1414380 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/09/2024 Catalog Number2.5CL
Número de lote1414121 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha17/09/2024 Catalog Number2.5CL
Número de lote1414120 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha16/09/2024 Catalog Number2.5CL
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Viales con tapa abatible de polipropileno Capitol Vial, 90 ml (3 oz), con espacio para escritura > 74 ml (2,5 oz); natural